Key Documents
1.46185
Millipore
Lactose TTC A. w. Tergitol-7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106217
NACRES:
NA.74
特徴
ready-to-use
品質水準
アプリケーション
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
保管温度
20-25°C
適合性
Escherichia coli
アプリケーション
Detection and enumeration of E. coli & coliform bacteria in water samples, Membrane filtration method
包装
90 mm plate (20 or 120 plates/box)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2