リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
製品種目
Upstate®
比活性
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
分子量
Mw 36 kDa
精製方法
(Ni2+/NTA-agarose)
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
アクセッション番号
(FUNCTION: SwissProt: Q9H4B4 # Serine/threonine protein kinase involved in regulating M phase functions during the cell cycle. May also be part of the signaling network controlling cellular adhesion. In vitro, is able to phosphorylate CDC25C and casein. )
NM_004073.2
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... PLK3(1263)
詳細
アプリケーション
炎症及び免疫
生物化学的/生理学的作用
包装
品質
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2