主要文書
14-466-M
Sigma-Aldrich
Insulin Receptor Protein, active, 10 µg
Active, recombinant human Insulin Receptor residues 1005-1310, containing an N-terminal His6-tag, for use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 36.8 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... INSR(3643)
詳細
Product Source: Sf21昆虫細胞のバキュロウイルスで発現
組換えヒトInsulin Receptor残基1005-1310、N末端His6-タグを含む
主要アプリケーション:
キナーゼアッセイ
ご利用に関する注意事項
製品のカタログまたは、製品に添付されている弊社発行の資料で特に明記されない限り、弊社の製品は、研究用途での使用のみを目的としており、その他のいかなる目的(無断での商業目的の使用、in vitro診断への使用、ex vivoまたはin vivo治療への使用、あるいは、ヒトまたは動物へのいかなる使用及び適用を含みますが、これに限りません)のために使用することはできません。
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: IR
Target Sub-Family: TK
品質
routinely evaluated by phosphorylation of Axl-tide
物理的形状
Ni2+/NTA-agarose
保管および安定性
-70℃で1年間
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany