リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
製品種目
Upstate®
比活性
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
分子量
Mw 35 kDa
精製方法
(The cdk2 is purified by Ni2+/NTA agarose and then activated using CAK and repurified by Q Sepharose and Ni2+/NTA agarose. The cyclin A is purified using glutathioneagarose)
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
アクセッション番号
(FUNCTION: SwissProt: P24941 # Involved in the control of the cell cycle. Interacts with cyclins A, B1, B3, D, or E. Activity of CDK2 is maximal during S phase and G2. )
NM_001798.2
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
品質
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1