認証
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
solid
不純物
low in endotoxins
pH
5.0-6.5 (120 °C, 182 g/L)
bp
290-295 °C/4.67 hPa
mp
166-169 °C
167-170 °C (lit.)
溶解性
213 g/L
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
保管温度
2-25°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Jan Code
1371621000BWT:
1371629012:
1371629013:
1371621000:
1371625000BWT:
1371620601:
1371629051:
1371625000:
1371620000:
1371629025:
1371629051BWT:
1371629013BWT:
1371629025BWT:
試験成績書(COA)