Merck
1.37058
SAFC
水酸化ナトリウム 溶液
0,1 M, EMPROVE® EXPERT, suitable for cleaning in place
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
蒸気圧
3 mmHg ( 37 °C)
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
liquid
濃度
0,1 M
pH
12.7 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg