Merck
1.28210
SAFC
硫酸亜鉛 七水和物
FCC, GB
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnSO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
287.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-793-3
グレード
GMO free
Halal
Kosher
品質水準
認証
GB
法規制遵守
FCC
フォーム
powder
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Zinc sulfate is a mineral salt broadly used as supplement for nutrition.
包装
1282100003 (3X1 kg); 1282101001 (1 kg); 1282105001 (5 kg); 1282108025 (25 kg)
1282100003 (Sample kit); 1282101001 (Plastic bottle); 1282105001 (Plastic bottle); 1282108025 (PE bag in plastic bucket)
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3