認証
BP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
法規制遵守
FCC
製品種目
EMPROVE® API
フォーム
crystalline
自己発火温度
1112 °F
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-25°C
SMILES記法
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Jan Code
1282040003:
1282040001:
1282048029BWT:
1282049029:
1282040000:
1282045002:
1282041001:
1282048029:
1282040050:
1282048026:
1282045001:
1282048026BWT:
1282049500:
1282041000:
1282048336:
1282049336:
1282041001BWT:
1282048500:
試験成績書(COA)