Merck
1.25086
Millipore
Fractogel® EMD TMAE (S)
RoboColumn Fractogel® TMAE (S), volume 0.2 mL, prepacked column
別名:
RoboColumn Fractogel® TMAE (S), 0.2 ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
物質
polypropylene housing
製品種目
Fractogel®
フォーム
prepacked column
パラメーター
≤8 bar pressure
~80 cm/hr max. flow rate
カラム I.D. × L
5 mm × 10 mm
容量
0.2 mL
マトリックス活性基
Methacrylate
平均粒径
20-40 μm
キャパシティ
~100 mg, BSA binding capacity
アプリケーション
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
分離法
anion exchange
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5 x 10 mm
特徴および利点
RoboColumn Fractogel® TMAE (S), 0.2 ml enables:
High protein loading conditions resulting in good selectivity and resolution with the tentacle technology
  • Excellent binding to large viruses at increased loading
  • Homogenous binding with high selectivity and purity
  • Reduce operating costs and resin replacement with enduring durability - allowing for multiple cycles of column regeneration and sanitization
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
法的情報
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13