Merck
1.25078
Millipore
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M)
別名:
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 5 ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
物質
polypropylene housing
製品種目
Fractogel®
パラメーター
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 100 mm
容量
5 mL
マトリックス活性基
Methacrylate
平均粒径
40-90 μm
キャパシティ
~150 mg, BSA binding capacity
アプリケーション
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
分離法
anion exchange
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Strong anion exchange Fractogel® TMAE Medcap (M) resin in a convenient pre-packed 5 ml column
特徴および利点
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 5 ml enables:
  • Excellent binding at high flow rates
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
法的情報
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13