Merck
125057
Millipore
Fractogel® EMD TMAE (S)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (S), volume 1 mL, prepacked column
別名:
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (S), 1 ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
物質
polypropylene housing
製品種目
Fractogel®
形状
prepacked column
パラメーター
≤8 bar pressure
~80 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
容量
1 mL
マトリックス活性基
Methacrylate
平均粒径
20-40 μm
キャパシティ
~100 mg, BSA binding capacity
アプリケーション
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
詳細
8 x 20mm
アナリシスノート
Appearance: passes test
法的情報
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13