おすすめの製品
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
物質
polypropylene housing
製品種目
Fractogel®
形状
prepacked column
パラメーター
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
容量
1 mL
マトリックス活性基
Methacrylate
平均粒径
40-90 μm
キャパシティ
~150 mg, BSA binding capacity
アプリケーション
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
分離法
anion exchange
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
8 x 20mm
特徴および利点
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 1 ml enables:
- Excellent binding at high flow rates
- Excellent pressure-flow behavior
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
アナリシスノート
Appearance: passes test
法的情報
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13