Merck
1.24592
Millipore
Vitamin B₁₂
for biochemistry
別名:
Vitamin B₁₂, Cyanocobalamin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
1355.37
UNSPSCコード:
12352203
EC Index Number:
200-680-0
NACRES:
NA.21
品質水準
形状
solid
pH
6.0 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
>300 °C
溶解性
12 g/L
かさ密度
450‑600 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;-1;+3/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI Key
FDJOLVPMNUYSCM-WZHZPDAFSA-L
詳細
for biochemistry
アプリケーション
Vitamin B₁₂ for biochemistry. CAS 68-19-9, pH 6.0 (1 g/l, H₂O, 20 °C).
アナリシスノート
Assay (photometric, calculated on dried substance)97.0 - 100.0 %Identity (IR-spectrum)conformsAbsorption ratio (A 361 nm/278 nm)1.70 - 1.88Absorption ratio (A 361 nm/550 nm)3.15 - 3.40Absorption ratio (A 351 nm/361 nm)0.57 - 0.65Acetone (HS-GC)≤ 5000 ppmOther residual solvents (ICH Q3C)excluded by production processRelated substances (HPLC)≤ 3.0 %Loss on Drying (105 °C)≤ 4.0 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2