Merck
1.20095
Millipore
Eshmuno® P Resin
Eshmuno® P anti-B, 50 μm mean particle size
別名:
Eshmuno® P anti-B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
ligand
(Trisaccharide Blood Group Antigens (A/B))
品質水準
フォーム
resin
メーカー/製品名
Eshmuno®
パラメーター
>500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
マトリックス活性基
polymer, polyvinyl ether
平均粒径
50 μm
キャパシティ
>75 % binding capacity (anti-A and anti-B)
転移温度
flash point 37.5 °C
アプリケーション
plasma purification
分離法
affinity
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Affinity based chromatography resin designed to remove anti-B isoagglutinin antibodies from plasma-derived Ig
特徴および利点
Eshmuno® P anti-A resin enables users to:
  • Reduce trace amounts of anti- A isoagglutinin′s and the patient risk of hemolysis.
  • Improve the users experience with operational flexibility resulting in high productivity.
包装
  • 1.20095.0100: Eshmuno® P anti-B 100 ml
  • 1.20095.0010: Eshmuno® P anti-B 10 ml
  • 1.20095.0500: Eshmuno® P anti-B 500 ml
  • 1.20095.5000: Eshmuno® P anti-B 5 L
Plastic bottle
法的情報
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
99.5 °F - (own results)
引火点(℃)
37.5 °C - (own results)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体