Merck
118500
Sigma-Aldrich
KU-55933
別名:
2-(4-モルフォリニル)-6-(1-チアントレニル)-4H-ピラン-4-オン, 2-(モルフォリン-4-イル)-6-(チアントレン-1-イル)-4H-ピラン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H17NO3S2
CAS番号:
分子量:
395.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.28
品質水準
SMILES記法
O=C1C=C(OC(=C1)c2cccc3Sc4ccccc4Sc23)N5CCOCC5
InChI
1S/C21H17NO3S2/c23-14-12-16(25-20(13-14)22-8-10-24-11-9-22)15-4-3-7-19-21(15)27-18-6-2-1-5-17(18)26-19/h1-7,12-13H,8-11H2
InChI Key
XRKYMMUGXMWDAO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
KU-55933 は非常に強力で特異的な毛細血管拡張性運動失調(A-T)突然変異型(ATM)キナーゼ阻害剤です。
KU-55933 は非常に強力で特異的な毛細血管拡張性運動失調(A-T)突然変異型(ATM)キナーゼ(IC50 = 13 nM)阻害剤です。KU-22933 の処理は癌細胞の電離放射線や細胞毒性薬への感受性を高めます。化合物 KU-22933 は ATM の媒介する p53、gH2AX、NBS1 および SMC1 のリン酸化反応をブロックします。