製品名
Potassium Test, reflectometric, 1.0-25.0 mg/L (K), for use with REFLECTOQUANT
詳細
quantitative
品質水準
特定アナライト
potassium
測定範囲
1.0-25.0 mg/L (K)
適合性
RQflex® 10 Plus
for use with REFLECTOQUANT
検出方法
reflectometric
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
詳細
アナリシスノート
Assay
- standard 1:
2.2 - 2.8 mg/l
- standard 2: 9.0 - 11.0 mg/l
- standard 3: 18.0 - 22.0 mg/l
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3