Merck
1.16885
Millipore
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
別名:
Biochromatography, Fractogel® Ion exchangers, Ion exchanger for LC (Fractogel® TSK/EMD), Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
品質水準
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
詳細
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
無菌性
sterile (Caustic Stable)
製品種目
Fractogel®
形状
resin
パラメーター
180 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
マトリックス活性基
methacrylate
平均粒径
40-90 μm
キャパシティ
150 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
転移温度
flash point 35 °C (calculated)
密度
1.430 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1000 kg/m3
アプリケーション
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
分離法
anion exchange
strong anion exchange
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Strong anion exchange Fractogel® resin featuring the tentacle technology with a trimethylammoniumethyl functional group, for purification of acidic and neutral proteins and peptides from multiple sources, DNA and virus removal, plasmid isolation, vaccine purification, and more
特徴および利点
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) enables:
  • Excellent binding at high flow rates
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
包装
  • 1.16885.0100: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Resin 100ml
  • 1.16885.0010: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Resin 10ml
  • 1.16885.0500: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Resin 500ml
  • 1.16885.5000: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Resin 5L
Plastic bottle
法的情報
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F
引火点(℃)
35 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体