主要文書
1.15552
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 WR F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NB.21
物質
glass support
silica gel 60 matrix
品質水準
特徴
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 plates
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚
200 μm
プレートL × W
20 cm × 10 cm
粒径
5-6 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
保管温度
2-30°C
詳細
25 Glass plates 20 x 10 cm
関連事項
Replaces: 15552-6; 15552
アナリシスノート
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 5 - 7 µm
Layer thickness: 150 - 200 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm