Merck
1150-OP
Millipore
Acrylamide
OmniPur® Grade, >=99.9%, Suitable for polyacrylamide gel electrophoresis
別名:
OmniPur® Acrylamide, Propenamide, Acrylic Acid Amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCONH2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
clear colorless
その他の活性
Protease, none detected
RNAse, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI Key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
詳細
Suitable for polyacrylamide gel electrophoresis.
Specifications:
Assay: ≥99.9%
Conductivity (40%, water): ≤5 µmho
Free Acrylic Acid: ≤0.001%
Iron (Fe): ≤0.0001%
Lead (Pb): ≤0.0001%
Melting point: 84-86°C
pH (10% in 100 mM NaCl, , 25°C): 5.5-6.5
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1160-1KG:
1150-100GM:
1170-5KG:
試験成績書(COA)