Merck
1.15036
Supelco
HPTLC plates, Cellulose F
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
別名:
Cellulose F HPTLC plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NB.21
物質
cellulose matrix
glass support
品質水準
特徴
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 50 plates
テクニック
HPTLC: suitable
層厚
60-110 μm
プレートL × W
20 cm × 10 cm
保管温度
2-30°C
詳細
50 Glass plates 20 x 10 cm
アプリケーション
Glass HPTLC Cellulose F plates. Cellulose HPTLC plates size 20 x 10 cm, 50 sheets.
関連事項
Replaces: 15036-6; 15036