114825-M
Adapalene
A cell-permeable naphthoic acid compound that exhibits selective affinity and agonistic potency toward RARβ and RARγ over RARα.
別名:
Adapalene, CD271, RAR Agonist V, ADA, Differin, 6-(3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid, CD 271, Differin, 6-(3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid, CD 271, CD271, RAR Agonist V, ADA
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 12 mg/mL
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30)
InChI Key
LZCDAPDGXCYOEH-UHFFFAOYSA-N
詳細
警告
再構成
その他情報
Ocker, M., et al. 2003. Int. J. Cancer107, 453.
Kim, M.J., et al. 2000. J. Invest. Dermatol.114, 349.
Shroot, B., et al. 1997. J. Am. Acad. Dermatol.36, S96.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
114825-MG:
114825-25MG:
試験成績書(COA)