Merck
1.14554
Supelco
Nickel Cell Test
photometric, 0.10-6.00 mg/L (Ni), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 25 tests
特定アナライト
nickel
測定範囲
0.10-6.00 mg/L (Ni)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Dimethylglyoxime)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric 0.10 - 6.00 mg/l Ni Spectroquant®
This Spectroquant® Nickel test allows the accurate quantification of nickel ions in various waters. Nickel(II) ions are oxidized by iodine and then transformed with dimethylglyoxime in an ammoniacal solution into a red-brown complex that is determined photometrically.
MQuant® test strips can be used for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the nickel concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as the Spectroquant® test.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells as well as all the required reagents to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
法的情報
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Photometric determination with Dimethylglyoxime subsequent to decomposition with acid and Perhydrol;
Photometric determination with Dimethylglyoxime subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Photometric determination with Dimethylglyoxime subsequent to acid mineralisation