Merck
1.14394
Supelco
Sulfite Test, photometric
photometric, 1.0-20.0 mg/L (SO32-), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品名
Sulfite Cell Test, photometric, 1.0-20.0 mg/L (SO32-), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 25 tests
特定アナライト
sulfite
測定範囲
1.0-20.0 mg/L (SO32-)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Ellman’s reagent)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: Photometric, 1.0 - 20.0 mg/L (SO32-), Spectroquant®
This Spectroquant® Sulfite test allows the accurate quantification of sulfite ions in various waters. In neutral solution sulfite ions react with 2,2’-dinitro-5,5’-dithiodibenzoic acid (Ellman’s reagent) to form an organic thiosulfate. This reaction results in the release of a thiol that is determined photometrically. All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates. The Spectroquant® Cell Tests come with pre-filled 16 mm round cells as well as all the required reagents to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Preparation of a standard solution for Sulfite