Merck
1.12379
Sigma-Aldrich
Titanium
fine powder 98+
別名:
Titanium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ti
CAS番号:
分子量:
47.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141746
EC Index Number:
231-142-3
NACRES:
NA.22
品質水準
自己発火温度
300-450 °C
pH
5-8 (50 g/L in H2O, suspension)
mp
1670 °C
密度
4.5 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1260 kg/m3
保管温度
no temp limit
InChI
1S/Ti
InChI Key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity (RFA): passes test
Assay (cerimetric): ≥ 98
Particle size (laser diffraction) (d90): ≤ 150 µm
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級III
第二種可燃性固体