Merck
1.12349
Sigma-Aldrich
Tantalum powder
98+
別名:
Tantalum powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ta
CAS番号:
分子量:
180.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141741
EC Index Number:
231-135-5
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
>250 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O, aqueous suspension)
mp
2996 °C
溶解性
<0.010 g/L
密度
16.6 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
no temp limit
InChI
1S/Ta
InChI Key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Identity (elemental analysis): passes test
Assay: ≥ 98.0 %
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級III
第二種可燃性固体