About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mo
CAS番号:
分子量:
95.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141727
EC Index Number:
231-107-2
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
mp
2620 °C
密度
10.2 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1400 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI Key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級III
第二種可燃性固体