Merck
1.12276
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) oxide
99+
別名:
Neodymium(III) oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Nd2O3
CAS番号:
分子量:
336.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-214-1
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
2272 °C
密度
7.24 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1200 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Nd+3].[Nd+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Nd.3O/q2*+3;3*-2
InChI Key
PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1