Merck
1.12167
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) oxide
99+
別名:
Gadolinium(III) oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Gd2O3
CAS番号:
分子量:
362.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
235-060-9
品質水準
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
2330 °C
密度
7.4 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
InChI
1S/2Gd.3O/q2*+3;3*-2
InChI Key
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1