About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pb
CAS番号:
分子量:
207.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141723
EC Index Number:
231-100-4
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アナリシスノート
Identity (elemental analysis): conforms
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 100 µm): ≥ 99 %
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 100 µm): ≥ 99 %
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級III
第二種可燃性固体