Merck
1.11109
Supelco
Alkalinity Test
titrimetric, for use with MQUANT®
別名:
Alkalinity Visual Test Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
アナライトの化学物質クラス
alkalis
品質水準
適合性
for use with MQUANT®
検出方法
titrimetric
保管温度
15-25°C
詳細
Acid capacity to pH 8.2 and pH 4.3 Method: titrimetric with titration pipette MQuant®
The alkalinity is an important parameter for the assessment of the surface-water quality and the corrosive behaviour of water as well as for water and wastewater treatment. This MQuant® Alkalinity test (formally MColortest®) is suitable for the titrimetric determination using a graduated syringe.
Method
One sample (sample A) is titrated with hydrochloric acid against phenolphthalein until it becomes colorless (at pH 8.2), while a second sample (sample B) of the same water is titrated against a mixed indicator until its color changes to red (at pH 4.3). The values for KS8.2 and KS4.3 are determined from the corresponding consumption of titration solution.
The test measures alkalinity in e.g.
  • Groundwater and surface water, seawater
  • Drinking water and mineral water
  • Industrial water, prozess water, and wastewater
  • Boiler water
  • Aquarium water and waters from aquaculture
  • Swimming-pool water
法的情報
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6