Merck
1.10757
Millipore
シリカゲル
adjusted to 40% relative humidity, suitable for dry-column chromatography
別名:
Silica gel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
品質水準
フォーム
solid
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
かさ密度
400‑500 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Silica gel 60 F254 (0.063-0.200 mm) provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
包装
Plastic bottle
アナリシスノート
pH-value (10% suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02%
Loss on drying (150 °C): 8.8 - 9.4%
Flow time: <1 minute / 10 cm
Particle size: 90% between 0.063 - 0.200 mm
Fluorescence intensity: conforms
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1107570000:
1107571000:
1107579999:
1.10757-1000:
試験成績書(COA)