主要文書
1.10620
Millipore
LMX broth modified acc. to MANAFI and OSSMER
for microbiology Fluorocult®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.74
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
granular
メーカー/製品名
FluoroCult®
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
6.6-7.0 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解性
17 g/L
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
15-25°C
適合性
Escherichia coli
coliforms
法的情報
FLUOROCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2