Merck
1.10580
Supelco
ICP multi-element standard solution VI
for ICP-MS (30 elements in dilute nitric acid) Certipur®
別名:
Nota 1 A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
reference material
品質水準
製品種目
Certipur®
pH
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
保管温度
15-25°C
詳細
ICP-MS用 (30 元素 希硝酸溶液) Certipur®
アナリシスノート
Ag (Silver)10 mg/lAl (Aluminium)10 mg/lAs (arsenic)100 mg/lB (boron)100 mg/lBa (barium)10 mg/lBe (beryllium)100 mg/lBi (bismuth)10 mg/lCa (calcium)1000 mg/lCd (cadmium)10 mg/lCo (cobalt)10 mg/lCr (chromium)10 mg/lCu (Copper)10 mg/lFe (iron)100 mg/lGa (Gallium)10 mg/lK (potassium)10 mg/lLi (Lithium)10 mg/lMg (Magnesium)10 mg/lMn (Manganese)10 mg/lMo (Molydenium)10 mg/lNa (sodium)10 mg/lNi (Nickel)10 mg/lPb (lead)10 mg/lRb (Rubidium)10 mg/lSe (Selenium)100 mg/lSr (Strontium)10 mg/lTe (Tellurium)10 mg/lTl (Thallium)10 mg/lU (Uranium)10 mg/lV (Vanadium)10 mg/lZn (Zinc)100 mg/l
その他情報
Blocked in the US and Canada due to regulatory reasons
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物