安全性情報
1.09910
Supelco
Iodine solution
c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141916
NACRES:
NA.21
製品名
Iodine solution,
pH
6.7 (20 °C in H2O)
品質水準
密度
1.38 g/cm3 at 20 °C
保管温度
20-25°C
詳細
for 1000 ml, c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2