安全性情報
1.09900
Supelco
Ammonium thiocyanate solution
c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
別名:
Ammonium sulfocyanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.21
製品名
Ammonium thiocyanate solution, for 1000 ml, c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
品質水準
製品種目
Titrisol®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Redox Reactions
濃度
0.1 M
テクニック
titration: suitable
pH
4.5 (20 °C in H2O)
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 3D printed polycaprolactone/β-tricalcium phosphate/carbon nanotube composite: Investigated for its physical properties and biocompatibility, offering potential enhancements in 3D printing applications for tissue engineering (Wang et al., 2024).
  • Core decompression with β-tri-calcium phosphate grafts and platelet-rich plasma: Used for treating avascular necrosis of the femoral head, demonstrating improved clinical outcomes by enhancing bone regeneration and vascularization (Lyu et al., 2023).
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1