Merck
1.09871
Supelco
Hydrochloric acid
Chloride standard, 1000 mg Cl¯ (HCl in H₂O) Titrisol®
別名:
Hydrochloric acid standard solution, Chloride standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
product name
塩酸標準溶液, Chloride standard, 1000 mg Cl¯ (HCl in H₂O) Titrisol®
品質水準
製品種目
Titrisol®
テクニック
ion chromatography: suitable
pH
0.6 (20 °C in H2O)
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
content (Cl⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Argentometric titration
(traceable to NIST - SRM 999b)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1