Merck
1.09500
Supelco
GF AAS Multi element standard XVIII
(16 elements in diluted nitric acid) Certipur®
別名:
Nota 1 A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
reference material
品質水準
製品種目
Certipur®
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
密度
1.027 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Be (beryllium): 5 mg/l
Cd (cadmium): 5 mg/l
Ag (Silver): 10 mg/l
Cr (chromium): 20 mg/l
Fe (iron): 20 mg/l
Mn (Manganese): 20 mg/l
Ba (barium): 50 mg/l
Co (cobalt): 50 mg/l
Cu (Copper): 50 mg/l
Ni (Nickel): 50 mg/l
Al (Aluminium): 100 mg/l
As (arsenic): 100 mg/l
Pb (lead): 100 mg/l
Sb (Antimony): 100 mg/l
Se (Selenium): 100 mg/l
Tl (Thallium): 100 mg/l
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1