安全性情報
1.09481
Supelco
ICP multi-element standard solution XIV
(11 elements in dilute hydrochloric acid) 100 mg/l: P, S, K; 20 mg/l: As, La, Li, Mo, Mn, Ni, Sc, Na Certipur®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
reference material
品質水準
製品種目
Certipur®
テクニック
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
密度
1.009 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
As (arsenic): 20 mg/l
K (potassium): 100 mg/l
La (Lanthanum): 20 mg/l
Li (Lithium): 20 mg/l
Mn (Manganese): 20 mg/l
Mo (Molydenium): 20 mg/l
Na (sodium): 20 mg/l
Ni (Nickel): 20 mg/l
P (Phosphorus): 100 mg/l
S (Sulfur): 100 mg/l
Sc (Scandium): 20 mg/l
その他情報
For a complete product listing of our ICP and AAS range, including technical information and example certificates, please visit ICP & AAS standards website.
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
毒物