Merck
1.09385
Millipore
Silica
for column chromatography (230-400 mesh ASTM)
別名:
Silicon dioxide, 二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
物質
silica gel (irregularly-shaped)
品質水準
有効性
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
粒径
40-63 μm
ポアサイズ
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
かさ密度
200‑800 kg/m3
アプリケーション
plasma purification
分離法
reversed phase
保管温度
no temp limit
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Irregular-shaped Silica gel with narrow, well defined particle size distribution delivering high separating performance, permeability and good reproducibility
アプリケーション
Silica gel 60 (0.040-0.063 mm) for column chromatography (230-400 mesh ASTM). CAS No. 7631-86-9, EC Number 231-545-4.
特徴および利点
Silica gel 60 (0.040-0.063 mm) provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
包装
Plastic bottle
アナリシスノート
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
Loss on drying (150 °C): ≤ 9.0 %
Particle Size (d10): 30 - 40 µm
Particle Size (d50): 55 - 65 µm
Particle Size (d90): 95 - 110 µm
The specific surface area and the pore volume are related to the raw material
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
1093859408:
1093859999:
1093859025:
1093859026:
1093850000:
1093859027:
1093851000:
1093859100:
1093855000:
1093859400:
1093859508:
1093852500:
MY11093859994:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
シリカゲル for column chromatography, 60
Supelco
89943
シリカゲル
Silica for column chromatography
Millipore
1.07733
Silica
シリカゲル technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 60Å, 230-400 mesh particle size, Ca 0.1-0.3 %
Supelco
12479
シリカゲル
シリカゲル 40-75 μm particle size
Supelco
53698
シリカゲル
シリカゲル for thin-layer chromatography
Supelco
1.07731
シリカゲル