主要文書
1.09325
Supelco
Calcium acetate hydrate
[about 94% Ca(CH₃COO)₂] for soil testing
別名:
Calcium acetate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COO)2Ca · x H2O
CAS番号:
分子量:
158.17 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
200-540-9
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
680-730 °C
有効性
4280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
400 g/L
密度
1.5 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Ca+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (complexometrically, Ca(CH₃COO)₂): 93.0 - 95.0 %
Identity (Ca): conforms
Identity (acetate): conforms
Appearance: white to almost white fine powder
Appearance of solution (100 g/l, water): clear and colorless
pH (50 g/l; water): 7.2 - 7.8
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Chloride (Cl): ≤ 100 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 1000 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Turbidimetric determination subsequent to extraction with CAL buffer analogous LUFA