安全性情報
1.08633
Supelco
Xylenes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12191501
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
liquid
mp
-47 °C
転移温度
flash point 26 °C
詳細
isomeric mixture for analysis Emparta® ACS
保管および安定性
Store at +5°C to +30°C.
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
hearing organs, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
78.8 °F
引火点(℃)
26 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体