Merck
1.07754
Millipore
シリカ
extra pure for column chromatography 0.063 - 0.200 mm (70 - 230 mesh ASTM)
別名:
二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
物質
silica gel (irregularly-shaped)
品質水準
マトリックス活性基
Irregular-Shaped Silica Gel
粒径
63-200 μm
ポアサイズ
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
かさ密度
200‑1430 kg/m3
アプリケーション
plasma purification
plasma purification
保管温度
no temp limit
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
特徴および利点
Silica gel 60 provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
包装
Plastic bottle
アナリシスノート
pH-value (10 % suspension): 6.0 - 7.5
Chloride (Cl): ≤ 0.008 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Particle size: 90% between 0.063-0.200 mm
Loss on drying (150 °C): ≤ 7.0 %
UV absorption (Dichloro methane extract): conforms
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1077540500:
1077549015:
1.07754-1000:
1077541000:
1077549020:
1077540000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 635), pore size 60 Å, 60-100 mesh
Supelco
236799
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (7734), pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
391484
シリカゲル
シリカゲル for thin-layer chromatography
Supelco
1.07736
シリカゲル
シリカゲル for thin-layer chromatography
Supelco
1.07739
シリカゲル
シリカゲル for thin-layer chromatography
Supelco
1.07730
シリカゲル