安全性情報
1.07238
Supelco
Phenolphthalein solution
pH indicator solution, 0.375% in Methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171502
NACRES:
NA.21
製品名
Phenolphthalein solution 0.375% in methanol,
認証
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
品質水準
フォーム
liquid
expl. lim.
5.5-36.5 % (v/v)
転移温度
flash point 11 °C
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類