Merck
1.07151
Supelco
Paraffin
46-48, in block form
別名:
Paraffin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12181503
EC Index Number:
232-315-6
NACRES:
NB.51
bp:
>300 °C/1013 hPa
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
>300 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
不純物
≤0.015% Sulfate (SO4)
pH
7
bp
>300 °C/1013 hPa
mp
42-72 °C
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アプリケーション
Paraffin can be used as a solvent:
  • To synthesize 2,6-diaminopyridines via sodium amide initiated heterogeneous Chichibabin amination of substituted pyridines.
  • In the precipitation polymerisation of styrene and divinylbenzene to prepare acidic ion exchange resin.
  • For the amination of fatty alcohols with fatty primary amines to produce corresponding secondary amines.
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum): passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Solidification point: 46 - 48 °C
Sulfate (SO₄): ≤ 0.015 %
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1071519025:
1071511000:
1071510000:
GT11071519025:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1