安全性情報
1.07060
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥99.7% (GC), ACS reagent, EMPARTA®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14
CAS番号:
分子量:
86.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NA.21
製品名
Hexanes, for analysis EMPARTA® ACS
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
160 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPARTA®
アッセイ
≥99.7% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
240 °C
有効性
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-8.1 % (v/v)
動粘度
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
転移温度
flash point -22 °C
密度
0.66 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hexane is a volatile organic solvent classified as a straight-chain neutral aliphatic hydrocarbon. It is derived from petroleum distillation and exhibits low solubility in water.
アプリケーション
Hexane can be used as a:
  • Solvent in the isolation and purification process of quantum dots (QDs).
  • Solvent for the extraction of oil from crotalaria Juncea seeds.
  • Mobile phase solvent in the fractionation and elution process of the essential oil of O. viride during column chromatography.
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体