Merck
1.07025
Supelco
テトラヒドロフラン
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent
別名:
オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191504
EC Index Number:
203-726-8
NACRES:
NB.21
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.5% (GC)
bp:
65-67 °C (lit.)
蒸気圧:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
製品名
テトラヒドロフラン, for analysis EMPARTA® ACS
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPARTA®
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
不純物
≤0.01% Peroxide (as H2O2)
≤0.05% Water
蒸発残留物質
≤0.03%
clearAPHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
転移温度
flash point -21.5 °C
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMD Millipore offers EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
アプリケーション
  • Phenylalanine Ammonia Lyase Activity Research: A study investigated the mutase-like activity of phenylalanine ammonia lyase from Anabaena variabilis, demonstrating the utility of buffer concentrate in biochemical assays to stabilize enzyme activity during the research (Weise et al., 2018).
  • Studying Amyloid Precursor Protein: A study used buffer concentrate for experiments involving the amyloid precursor protein C-terminal fragment C100, noting its importance in maintaining the stability of protein conformations during interactions with γ-secretase modulators (Botev et al., 2011).
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.01 %
Evaporation residue: ≤ 0.03 %
Water: ≤ 0.05 %
Stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1070254000:
1070252500:
1070250501:
IN2RCMT107025:
1070250521:
1070250000:
1070252501:
1070254004:
1070259027:
IN21070259221:
1070252521:
試験成績書(COA)