アッセイ
≥96.0% (manganometric)
フォーム
powder
有効性
2567 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10 (20 °C, 15 g/L in H2O)
mp
60 °C (decomposition)
密度
1.73 g/cm3
かさ密度
800 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤1.2%
微量陽イオン
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[B-]1(OO[B-](OO1)(O)O)(O)O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B2H4O8.2Na.6H2O/c3-1(4)7-9-2(5,6)10-8-1;;;;;;;;/h3-6H;;;6*1H2/q-2;2*+1;;;;;;
InChI Key
MCYPYXIRGFEFGL-UHFFFAOYSA-N
関連事項
アナリシスノート
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 1.2 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第1種指定化学物質