Merck
1.05669
Supelco
臭化リチウム
extra pure
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiBr
CAS番号:
分子量:
86.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
品質水準
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
>1265 °C/1013 hPa
mp
550 °C (lit.)
SMILES記法
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1