Merck
1.04728
Millipore
myo-Inositol
suitable for microbiology
別名:
myo-Inositol, Hexahydroxycyclohexane, Cyclohexanehexol, meso-Inositol, Myo-Inosit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
EC Index Number:
201-781-2
NACRES:
NA.74
アッセイ
≥99% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
225-227 °C
溶解性
143 g/L
アプリケーション
microbiology
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OC1C(C(C(C(C1O)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H
InChI Key
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC): ≥ 99 %
Identity (IR): conforms
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 227 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.5 %
Suitability for microbiology: conforms
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3