Merck
1.04326
Millipore
Tryptic Soy Broth - Dehydrated Culture Media
NutriSelect® Prime, EP, USP, JP, ISO, FDA BAM, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes
別名:
CASOブロス, TSB, カゼインソーヤブロス, トリプトンソーヤブロス, 大豆カゼイン消化物ブロス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106213
NACRES:
NA.74
認証
EP
ISO
JP
USP
品質水準
法規制遵守
FDA BAM
フォーム
powder
メーカー/製品名
NutriSelect® Prime
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
適合性
nonselective for
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NutriSelect® prime Tryptic Soy Broth halal is designed as a combination of two peptones, enzymatic digest of casein and of soy-bean, which provides a high nutrition by supplying organic nitrogen, amino acids, and longer-chained peptides. The osmotic balance is maintained by sodium chloride and dipotassium phosphate acts as a buffer.
アプリケーション
NutriSelect® prime Tryptic Soy Broth halal is used for the isolation and cultivation of a wide range of microorganisms from test samples.
法的情報
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3